Wichtige Dokumente
435937
Cer(IV)-fluorid
99%
Synonym(e):
Ceric fluoride, Cerium tetrafluoride
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: cerium
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
SMILES String
F[Ce](F)(F)F
InChI
1S/Ce.4FH/h;4*1H/q+4;;;;/p-4
InChIKey
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Synthesis of sodium-rare earth silicate oxide-fluoride apatites
- C60 fluorination with rare earth metal tetrafluorides
- Synthesis of cerium(IV) fluoride compounds
Reagent for:
- Fluorination of fluorocyclobutene with high-valency metal fluoride
Catalyst for Hantzsch reaction
Used for stain etching to form microporous silicon
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.