Merck
43158
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)-phenyl]-4-phenyl-2-oxazolin
≥97.0% (31P-NMR)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H22NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.44
Beilstein:
7547072
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (31P-NMR)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −29.5±3°, c = 1% in chloroform
SMILES String
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m0/s1
InChIKey
OKUTYUNUKKPYJS-VWLOTQADSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Chiral ligand employed in enantioselective Pd-catalyzed allylic substitution reactions[1][2]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. von Matt et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 614-614 (1993)
J.M.J. Williams et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)