Wichtige Dokumente
429473
Lithiumaluminiumchlorid
powder, anhydrous, 99.99%
Synonym(e):
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 )
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99%
Form
powder
SMILES String
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChIKey
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)