Merck
427543
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyd, überwiegend trans
95%
Größe auswählen
5 G
57,40 €
57,40 €
Listenpreis82,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
57,40 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
57,40 €
Listenpreis82,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
>0 (vs air)
Assay
95%
Verunreinigungen
2.46 wt. % diethyl ether
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ester
SMILES String
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H12O4/c1-9(14)16-11-6-5-10(4-3-7-13)8-12(11)15-2/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
VEKAJHBFBMWJKI-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde is a cinnamaldehyde derivative. It is an organic building block useful in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1