Wichtige Dokumente
425761
4-tert-Butylphenol
purified by sublimation, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 70 °C)
Assay
99%
Aufgereinigt durch
sublimation
bp
236-238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)