Wichtige Dokumente
425583
Trifluormethansulfonsäure-p-tolylester
97%
Synonym(e):
p-Tolyltriflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-15(12,13)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChIKey
XXSBXVHIYGQWDV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?