Wichtige Dokumente
424870
4-Brom-3-nitrotoluol
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
bp
151.5-152.5 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Dichte
1.578 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?