Merck
643734
Sigma-Aldrich
4-Bromnitrobenzol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Br13C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
255-256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
ZDFBKZUDCQQKAC-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)