Wichtige Dokumente
424838
Triphenylgermaniumhydrid
Synonym(e):
Triphenylgermane, Triphenylgermanyl hydride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
solid
Eignung der Reaktion
core: germanium
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)[GeH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Ge/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChIKey
NXHORDQDUDIXOS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?