Merck
211729
Sigma-Aldrich
Chlortrimethylgerman
98%
Synonym(e):
Trimethylchlorgerman, Trimethylgermaniumchlorid
Größe auswählen
5 G
266,00 €
266,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
266,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3GeCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.20
Beilstein:
3535109
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
266,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Ge](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Virginia Solar Fernandez et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(4), 217-227 (2019-11-07)
Aims: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like-2 factor (NRF-2) is a transcription factor well known to provide an advantage for cancer