Merck
424315
Sigma-Aldrich
3-(Chlormethyl)benzoesäure
97%
Synonym(e):
α-Chlor-m-toluylsäure
Größe auswählen
5 G
22,10 €
25 G
66,50 €
22,10 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
22,10 €
25 G
66,50 €
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
Beilstein:
637114
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
22,10 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
136-138 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Chloromethyl)benzoic acid (m-Chloromethylbenzoic acid) is a meta-substituted benzoic acid derivative. Correlations between Hammett substituent constants and calculated dipole moments and molecular transform and normalized molecular moment structure indices for m-chloromethylbenzoic acid was investigated. Hammett constants were observed to be linearly related only to the normalized charge moment index.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Molecular structural index control in property-directed clustering and correlation.
King JW and Molnar SP.
International Journal of Quantum Chemistry, 80(6), 1164-1171 (2000)