Wichtige Dokumente
423424
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadien
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)