212830
trans-1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien
95%
Synonym(e):
Danishefsky’s Dien
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
2-5% 4-methoxy-3-buten-2-one
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO\C=C\C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-8(6-7-9-2)10-11(3,4)5/h6-7H,1H2,2-5H3/b7-6+
InChIKey
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup