Merck
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodboran -Lösung
0.5 M in hexanes
Synonym(e):
Dicyclohexylboryl iodide
About This Item
Lineare Formel:
(C6H11)2BI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5 M in hexanes
bp
68-69 °C
Dichte
0.754 g/mL at 25 °C
SMILES String
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChIKey
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)