Merck
422592
Sigma-Aldrich
Dilithiumtetrabromonickelat(II) -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Lithiumtetrabromonickelat(II) -Lösung, di-Lithiumtetrabromonickelat(II)
About This Item
Lineare Formel:
Li2NiBr4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
Konzentration
0.5 M in THF
bp
67 °C
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Catalyst for the regioselective preparation of magnetic resonance contrast agents
Reagent for:
  • Regioselective synthesis of (-)-gallocatechin
  • Synthesis of ATP mimics
  • Reaction with unsaturated epoxides
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)