Merck
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
Synonym(e):
Dibasisches Estergemisch, Dimethyl-adipat und Dimethyl-glutarat-Gemisch
Größe auswählen
1 L
68,00 €
68,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
68,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
68,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
215-225 °C (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
InChIKey
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
DuPont product
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F
Flammpunkt (°C)
102 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)