Wichtige Dokumente
8.02933
Sigma-Aldrich
Diethylenglycoldibutylether
for synthesis
Synonym(e):
Diethylenglycoldibutylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
204-001-9
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
268 °C
Wirksamkeit
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
3555 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
254 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C
Übergangstemp.
flash point 118 °C
Löslichkeit
3 g/L
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCOCCCC)CCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Transport and Association of Ions in Lithium Battery Electrolytes Based on Glycol Ether Mixed with Halogen-Free Orthoborate Ionic Liquid: In dieser Studie werden die Lösungsmitteleigenschaften von Glykolethern, einschließlich Diethylenglykoldibutylether, zur Verbesserung der Leistung von Lithiumbatterieelektrolyten untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Lösungsmittel eine bessere Ionenmobilität ermöglichen, was die Effizienz und Sicherheit von Batterien verbessern könnte (Shah FU, et al., 2017).
  • Glymes as new solvents for lipase activation and biodiesel preparation: Diethylenglykoldibutylether wird als wirksames Lösungsmittel für die Lipaseaktivierung hervorgehoben, die für die Biodieselproduktion entscheidend ist. Diese Anwendung zeigt das Potenzial des Lösungsmittels für Biokraftstofftechnologien, indem es die Enzymaktivität und -stabilität erhöht (Tang S, et al., 2013).
  • Extraction and carrier-facilitated transport of amino acids using synthetic non-cyclic receptors through bulk liquid membrane: Diese Forschungsarbeit zeigt die Nützlichkeit von Diethylenglykoldibutylether für den selektiven Transport und die Extraktion von Aminosäuren durch synthetische Membranen und bietet Einblicke in seine Anwendungen in der biotechnologischen und pharmazeutischen Industrie (Joshi P, et al., 2006).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 0,882–0,884
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup