Merck
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE Tensid
Größe auswählen
250 ML
130,00 €
130,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
130,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
130,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
Allgemeine Beschreibung
Nonionic.
Anwendung
Low foaming wetting agent.
Rechtliche Hinweise
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction