421308
MERPOL® HCS Tensid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable