Merck
420328
Sigma-Aldrich
Cinchonin -monohydrochlorid Hydrat
99%
Synonym(e):
Cinchonan-(9S)-ol -monohydrochlorid
Größe auswählen
50 MG
65,03 €
65,03 €
Listenpreis92,90 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
65,03 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
65,03 €
Listenpreis92,90 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
208-218 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
InChIKey
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)