Merck
415871
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropanethoxylat-(1 EO/OH)-methyletherdiacrylat
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHCO2CH2CH2OCH2)2C(C2H5)CH2OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Enthält
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(COCCOC)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C19H32O8/c1-5-17(20)26-12-10-24-15-19(7-3,14-23-9-8-22-4)16-25-11-13-27-18(21)6-2/h5-6H,1-2,7-16H2,3-4H3
InChIKey
SBOXDRICSJHEBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)