Merck
246794
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol-Tetraacrylat-, Pentaerythritol-Triacrylat- und Trimethylolpropan-Triacrylat-Gemisch
Synonym(e):
PTA/TMPTA-Mischung, Pentaerythritol-Acrylat-Mischung
About This Item
Beilstein:
6598752
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Enthält
300-400 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.483
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=C(C=C)OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.CCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O
Allgemeine Beschreibung
Die Kombination aus den drei Acrylatmonomeren Pentaerythrittetraacrylat, Pentaerythrittiacrylat und Trimethylolpropantriacrylat wird häufig zur Vernetzung eingesetzt. Der Acrylatmischung auf Pentaerythrit-Basis bietet Vorteile wie verbesserte mechanische Festigkeit, Flexibilität, chemische Beständigkeit und UV-härtende Eigenschaften. Sie findet Anwendungen in Branchen wie Automobilbeschichtungen, Elektronik, Verpackungen und 3D-Biodruck.
Anwendung
Die Mischung aus Pentaerythrittetraacrylat, Pentaerythrittriacrylat und Trimethylolpropantriacrylat kann verwendet werden:
  • Als Vernetzungsmittel zur Synthese biologisch abbaubarer Netzwerke aus Poly-(1,3-trimethylencarbonat) (PTMC) mit verbesserter Kriechfestigkeit und Temperaturstabilität. PTMC-Netzwerke finden Anwendung im Bereich der Weichgewebetechnik.
  • Als Monomer-Vorstufe zur Herstellung lichthärtender Komposite für die Zahnmedizin durch Photopolymerisierung.
  • Zur Herstellung von PDLC-Folien (Polymer-dispergierte Flüssigkristallfolien) mit niedriger Treiberspannung, einem mäßig hohen Kontrastverhältnis und einer kurzen Reaktionszeit. Diese PDLC-Folien werden in optoelektronischen Geräten wie OLEDs, FET und Solarzellen verwendet.
  • Als Monomermischung zur Herstellung der 3D-Biodruckharzen mittels Photopolymerisierung.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hui Huang et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 82-90 (2012-07-06)
A mixed-mode monolithic stationary phase was prepared for capillary liquid chromatography (cLC) by in situ copolymerization of 4-vinylphenylboronic acid (VPBA) and pentaerythritol triacrylate (PETA) in a binary porogenic solvent consisting of ethylene glycol/cyclohexanol. The monomer of VPBA functioned as ion-exchange
Biodegradable cross-linked poly (1, 3-trimethylene carbonate) networks formed by gamma irradiation under vacuum
Xiliang Liu, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 32, 4373-4385 (2021)
Recent trends in advanced photoinitiators for vat photopolymerization 3D printing
Yinyin Bao
Macromolecular Rapid Communications, 43, 2200202-2200202 (2022)
Xiaochun Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1216(21), 4611-4617 (2009-04-04)
A polar and neutral polymethacrylate-based monolithic column was evaluated as a hydrophilic interaction capillary electrochromatography (HI-CEC) stationary phase with small polar-neutral or charged solutes. The polar sites on the surface of the monolithic solid phase responsible for hydrophilic interactions were
Mohammad Mahdi Moein
Talanta, 224, 121794-121794 (2021-01-01)
Since chiral recognition mechanism based on molecularly imprinted polymers immerged, it has assisted countless chemical and electrochemical analytical sample preparation techniques. It has done this by enhancing the enatioseparation abilities of these techniques. The preparation and optimization of chiral molecularly