415715
(R)-(+)-3-Aminochinuklidin -dihydrochlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChIKey
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable