Merck
415553
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
250 MG
293,88 €
500 MG
100,80 €
293,88 €
Listenpreis316,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
293,88 €
500 MG
100,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
293,88 €
Listenpreis316,00 €Sparen Sie 7%
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H]1OC(O)([13CH2]O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i2+1
InChIKey
RFSUNEUAIZKAJO-BORCATHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raphael Tiziani et al.
Scientific reports, 10(1), 15970-15970 (2020-10-01)
Plant roots are able to exude vast amounts of metabolites into the rhizosphere in response to phosphorus (P) deficiency. Causing noteworthy costs in terms of energy and carbon (C) for the plants. Therefore, it is suggested that exudates reacquisition by