Merck
415456
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlortetramethyldisilan
95%
Synonym(e):
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-dichlorodisilane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane, Dichlorotetramethyldisilane
Größe auswählen
5 ML
98,60 €
98,60 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
98,60 €
About This Item
Lineare Formel:
[ClSi(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
98,60 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2Si2/c1-7(2,5)8(3,4)6/h1-4H3
InChIKey
SFAZXBAPWCPIER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes