Wichtige Dokumente
414077
Poly(vinylalkohol-co-ethylen)
ethylene 27 mol %
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Schmelzindex
3.9 g/10 min (210°C)
Zusammensetzung
ethylene, 27 mol %
Härte
104 (Rockwell M, ASTM D 785)
Verunreinigungen
<0.7% polymerized vinyl acetate
Übergangstemp.
Tm 191 °C (DSC peak)
Tg 72 °C
Löslichkeit
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
InChIKey
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?