Fortfahren mit
190837
Poly(1-vinylpyrrolidon-co-vinylacetat) -Lösung
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
209,00 €
156,75 €
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
156,75 €
Listenpreis209,00 €Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
feature
hydrophobic
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
482048418420418412
description
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
description
-
description
average Mw 170,000-250,000, powder
description
average Mw 90,000-145,000, powder
density
0.958 g/mL at 25 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
50 wt. % in isopropanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
mol wt
-
mol wt
average Mw 170,000-250,000
mol wt
average Mw 90,000-145,000
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)