Merck
413275
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
96%
Synonym(e):
(3,5-di-tert -Butyl-4-hydroxybenzyl)dimethylamine, 2,6-Di-tert -butyl-α-(dimethylamino)-4-cresol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-di-tert -butylphenol
Größe auswählen
250 G
92,00 €
1 KG
245,00 €
92,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
92,00 €
1 KG
245,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
92,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
bp
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
SMILES String
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
InChIKey
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol is a hindered phenolic compound that is used as an antioxidant to stabilize the lubricant oils.[1][2]
Anwendung
Antioxidant
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Growth and characterization of 2, 6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl) phenol single crystal by the vertical Bridgman method.
SolankiSSB, et al.
Journal of Crystal Growth, 411(24), 19-23 (2015)
Electrospray ionization and atmospheric pressure matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of antioxidants applied in lubricants.
Kassler A, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(24), 3917-3927 (2009)