Merck
34750
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, BHT, Butylhydroxytoluol, Butyliertes Hydroxytoluol, DBPC
Größe auswählen
250 G
25,60 €
1 KG
70,20 €
25,60 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
25,60 €
1 KG
70,20 €
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
Beilstein:
1911640
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
25,60 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
7.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C
69-73 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
methanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol ist ein 4-Alkylphenol. Es ist ein Antioxidans und zeigt Toxizitäten, die durch oxidative Verstoffwechselung in elektrophile Chinonmethide vermittelt werden. Es fungiert als Michael-Akzeptor, und es wurde über seine Reaktion mit einfachen Nucleophilen und Proteinen berichtet.[1] Über die Reaktion von 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol mit dem Ytterbium(II)-benzophenon-dianion-Komplex wurde berichtet.[2] 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, ein Nahrungsmittelzusatz, fördert die akute pulmonale Toxizität und das Tumorwachstum bei Mäusen.[3]
Anwendung
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol kann in der Zubereitung einer Organoaluminium-Verbindung, Methylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxid), eingesetzt werden.[4]
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Methylaluminum bis (2, 6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxide). A new reagent for obtaining unusual equatorial and anti-Cram selectivity in carbonyl alkylation.
Maruoka K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 107(15), 4573-4576 (1985)
M A Lewis et al.
Chemical research in toxicology, 9(8), 1368-1374 (1996-12-01)
4-Alkylphenols, such as the antioxidant 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), exhibit toxicities that appear to be mediated by their oxidative metabolism to electrophilic quinone methides. Reactions of these Michael acceptors with simple nucleophiles and proteins have been reported, but little information is
Novel crystal structure of ytterbium (II)-benzophenone dianion complex and its reaction with 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol.
Hou Z, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9, 722-724 (1999)
Rene Kupfer et al.
Chemical research in toxicology, 15(8), 1106-1112 (2002-08-20)
Acute pulmonary toxicity and tumor promotion by the food additive 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) in mice are well documented. These effects have been attributed to either of two quinone methides, 2,6-di-tert-butyl-4-methylenecyclohexa-2,5-dienone (BHT-QM) formed through direct oxidation of BHT by pulmonary cytochrome P450
A M Vijesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5591-5597 (2011-10-05)
In the present study two new series of Hantzsch 1,4-dihydropyridine derivatives (1,4-DHPs) containing substituted pyrazole moiety (4a-f and 5a-f) were synthesized by the reaction of 3-aryl-1H-pyrazole-4-carbaldehydes with 1,3-dicarbonylcompounds (ethylacetoacetate and methylacetoacetate) and ammonium acetate. The newly synthesized compounds were characterized
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension