Merck
409863
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-ethoxylat (1 EO/Phenol)
average Mn ~344, PO/phenol 1
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~344
Zusammensetzung
PO/phenol, 1
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)