Wichtige Dokumente
407801
6-Methyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
98%
Synonym(e):
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazin, Acetoguanamin
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
274-276 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C4H7N5/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H4,5,6,7,8,9)
InChIKey
NJYZCEFQAIUHSD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?