Merck
407402
Sigma-Aldrich
Natirumtetrachloraluminat
98%
Synonym(e):
Aluminum sodium chloride, Sodium aluminum tetrachloride, Sodium chloroaluminate
About This Item
Lineare Formel:
NaAlCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (lit.)
Dichte
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChIKey
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges