Merck
403490
Sigma-Aldrich
Chlordiphenylsilan
95%
Synonym(e):
Diphenyl-chlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2SiHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.75
Beilstein:
2937164
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChIKey
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)