Merck
402311
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chlor-5-oxo-5H-[1]benzopyran[2,3-b]pyridin-3-carbonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H6ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
nitrile
SMILES String
Nc1nc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6ClN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
InChIKey
CRDSZSMHAAGKEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Amino-7-chloro-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is a halogenated heterocycle.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)