Wichtige Dokumente
399000
Buttersäure-2,2,2-trifluorethylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.347 (lit.)
bp
113 °C/747 mmHg (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-3-5(10)11-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
InChIKey
DEXWRCYOMLUJRF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?