Merck
398497
Sigma-Aldrich
Kaliumhexachlororhodat(III)
Synonym(e):
Tripotassium hexachlororhodate(3-)
About This Item
Lineare Formel:
K3RhCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
SMILES String
[K+].[K+].[K+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3K.Rh/h6*1H;;;;/q;;;;;;3*+1;+3/p-6
InChIKey
OTOHACXAQUCHJO-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)