Merck
206253
Sigma-Aldrich
Ammoniumhexachlorrhodat(III)
reagent grade
Synonym(e):
Rhodium(III)-ammoniumchlorid
Größe auswählen
1 G
269,00 €
269,00 €
Listenpreis538,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
269,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)3RhCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
269,00 €
Listenpreis538,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES String
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lenka Svecova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-12)
In this work, the aqueous speciation of Rh(III) in chloride medium was investigated by UV-vis spectroscopy for ligand to metal ratios R = (Cl-)/(Rh) ranging from 300 to 5000, at fixed Rh concentration (2.4 × 10-3 M). Under the chemical