Wichtige Dokumente
395439
Chlor(dimethyl)vinylsilan
97%
Synonym(e):
Dimethylvinylchlorsilan, Vinyldimethylchlorsilan
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)C=C
InChI
1S/C4H9ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H,1H2,2-3H3
InChIKey
XSDCTSITJJJDPY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?