Merck
392448
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphinruthenium(II)-carbonyl
Dye content ~80 %
Größe auswählen
100 MG
87,50 €
87,50 €
Listenpreis125,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
87,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H28N4ORu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
741.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
87,50 €
Listenpreis125,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ~80%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
410 nm
SMILES String
[C-]#[O+].[Ru]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.CO.Ru/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;1-2;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChIKey
AALUWVZJQWOFBD-YKKPBKTHSA-N
Sonstige Hinweise
may contain solvent of crystallization
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering