Merck
392073
Sigma-Aldrich
Diphenyl(trimethylsilyl)phosphin
technical grade
Synonym(e):
(Diphenylphosphino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diphenylphosphine
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2PSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.603 (lit.)
bp
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChIKey
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1