Merck
391964
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-2-thiopseudoharnstoff -hydroiodid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC(=NH)NHCH3 · HI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
amine
thioether
SMILES String
I.CNC(=N)SC
InChI
1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
InChIKey
UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide is a thiourea derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)