Wichtige Dokumente
385352
1,4-Difluor-2,5-dimethoxybenzol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1cc(F)c(OC)cc1F
InChI
1S/C8H8F2O2/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
InChIKey
QNQUBUBFPGHXAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?