38385
Dichlor-diisopropylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Diisopropyl-dichlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444
bp
66 °C/27 mmHg (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter