Wichtige Dokumente
383473
3-Formyl-6-methylchromon
97%
Synonym(e):
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-173 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ketone
SMILES String
Cc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O3/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-6H,1H3
InChIKey
GBWMIOYSMWCYIZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)