Merck
382175
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(−)-1,5-Dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
Beilstein:
3607899
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −42°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
171-174 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1[C@H](NC(=O)N1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c1-8-10(12-11(14)13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,14)/t8-,10-/m0/s1
InChIKey
BGPAZBKCZVVZGF-WPRPVWTQSA-N
Anwendung
Verwendet in der Synthese von optisch aktiven Mono-, Di-, und Trihydroxyverbindungen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 45, 1501-1501 (1989)