Merck
380385
Sigma-Aldrich
Trimethyl-propyloxysilan
98%
Synonym(e):
Propyl-trimethylsilylether, Propyloxytrimethylsilan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.28
Beilstein:
1732553
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
Dichte
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)