Merck
379085
Sigma-Aldrich
Diethyl-5,5′-methylen-bis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylat)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
128-129 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1[nH]c(Cc2[nH]c(C(=O)OCC)c(C)c2CC)c(CC)c1C
InChI
1S/C21H30N2O4/c1-7-14-12(5)18(20(24)26-9-3)22-16(14)11-17-15(8-2)13(6)19(23-17)21(25)27-10-4/h22-23H,7-11H2,1-6H3
InChIKey
BPMQEODKNZPRMH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) is a heterocyclic building block.
Anwendung
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used as starting reagent for the synthesis of bis-pyrrolylmethane based anion receptors.[1]
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used in the preparation of 2,2′-bisamidodipyrrolylmethanes.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gloe K.
Macrocyclic Chemistry: Current Trends and Future Perspectives., 162-162 (2005)
Anion complexation properties of 2, 2'-bisamidodipyrrolylmethanes.
El DrubiaVega I.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1686-1687 (2003)