Wichtige Dokumente
378895
Piperonyloylchlorid
99%
Größe auswählen
23,80 €
Listenpreis47,60 €Sparen Sie 50%Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
23,80 €
Listenpreis47,60 €Sparen Sie 50%Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
155 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
InChIKey
ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-phenylbenzimidazoles[3]
- (Z)-3-hydroxy-1-(5-methoxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one[4]
- pongapinone A[4]
- 2-((1-(2-(N-(4-chlorophenyl)benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxamido)ethyl)piperidin-4-yl)oxy)acetic acid phosphoric acid salt, inhibitor of platelet aggregation[5]
- justicidin B, the piscicidal components of Justicia Hayatai var. decumbens[6]
- piperazine derivatives[7]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?