Merck
378283
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylsilan
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.32
Beilstein:
1928113
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
187-190 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChIKey
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)