Merck
378135
Sigma-Aldrich
Beryllium
powder, −325 mesh, ≥99%
Synonym(e):
Glucinium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Be
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
9.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
−325 mesh
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1278 °C (lit.)
Dichte
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Be]
InChI
1S/Be
InChIKey
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Starting material for novel sterically encumbered arylberyllium compounds.[1]
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
David D Díaz et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(9), 2593-2606 (2006-01-10)
A highly regio- and stereoselective intramolecular [1,5]-hydrogen-transfer process is described. Treatment of gamma-benzyl-protected Co2(CO)6-alpha,gamma-acetylenic diols with BF3 x OEt2 provides bis-homopropargylic alcohols. The reaction occurs within seconds, tolerates a wide range of functionalities, and provides good yields. When the ether
K. Otsuka, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 9, 1835-1838 (1987)
I. I. Lapkin and S. V. Sinani,
Zh. Obshch. Khim., 57, 372-375 (1987)
R. Kubiak, et al.,
Inorgorganica Chimica Acta, 359, 1344-1350 (2006)
Shengli Zhu et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 13, 166-173 (2012-08-18)
We developed Ni- and Be-free Zr(45+x)Cu(40-x)Al₇Pd₅Nb₃ bulk metallic glasses with large glass-forming ability and unusual plasticity. The alloys have large critical diameters (larger than 10 mm) in a wide composition range (x=0-20). The Zr₅₀Cu₃₅Al₇Pd₅Nb₃ and Zr₅₅Cu₃₀Al₇Pd₅Nb₃ alloys exhibit the largest